Learn More
L-Serin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446252 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11446252 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11446252 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210287391
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dient als Vorstufe von Glycin durch Serinhydroxymethyltransferase. L-Serin, MP Biomedicals ist eine der beiden biologischen Aminosäuren mit einer hydroxylsubstituierten Seitenkette. Es hat hydrophile Eigenschaften.
L-Serin wird in der Untersuchung des Einflusses gepulster Serin-Applikationen auf die Polyglukosesynthese durch Fusobacterium nucleatum-Kulturen verwendet. Es konnte gezeigt werden, dass die Zugabe von Serin zu Minimalmedien das Wachstum von Escherichia coli wiederherstellt, denen die PII- und GlnK-Gene fehlen.
Spezifikation
CAS 56-45-1
Schmelzpunkt 222 °C (Zerlegung)(Literatur)
Summenformel C3H7NO3
Menge 1 kg
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml); unlöslich in Alkohol und Äther.
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Optische Drehung 10 – 20° (c=10, 2N HCl)
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Formelmasse 105.09
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Fließfähiges Pulver