Learn More
L-Serin-Methylester-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Serine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 5680-80-8 |
| Summenformel | C4H10ClNO3 |
| Synonym | (S)-Serine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl L-serinate hydrochloride, L-Serine Methyl Ester Monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)CO |
| IUPAC-Name | Methyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.58 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 155.0349 |
| Mehr anzeigen |