Learn More
L-Serinmethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499483 25 g 25 Gramm
11489483 5 g -
11409493 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499483 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12355.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5680-80-8 | C4H10ClNO3 | 155.578 g/mol
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Serin-Methylester-Hydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färberfeldern verwendet wird. Es wird auch als Rohstoff in der Peptidsynthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml) und Methanol
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5680-80-8
Summenformel C4H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.578
MDL-Nummer MFCD00063680
InChI-Schlüssel NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonym l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
PubChem CID 2723730
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Serine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 155°C (decomposition)
Beilstein 3559591
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml),and methanol
Menge 25 g
Formelmasse 155.58
Optische Drehung +5° (c=2 in methanol)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%