Learn More
L-Serin-Ethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Serin-Ethylester-Hydrochlorid ist in der pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie weit verbreitet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
L-Serin-Ethylester-Hydrochlorid ist in der pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie weit verbreitet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Serine ethyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 130°C to 132°C |
Beilstein | 3562346 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | Ethyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid |
Formelmasse | 169.61 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | −4.4° (c=4 in Water) |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |