Learn More
L-Serin-Ethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472227 5 g 5 Gramm
11482227 25 g 25 Gramm
11492227 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14174.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26348-61-8 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Serin-Ethylester-Hydrochlorid ist in der pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie weit verbreitet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26348-61-8
Summenformel C5H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.61
MDL-Nummer MFCD00012594
InChI-Schlüssel JZJQCLZQSHLSFB-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-serine ethyl ester hydrochloride, h-ser-oet.hcl, ethyl l-serinate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, serine ethyl ester hydrochloride, l-serine ethyl ester hcl, l-serine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl serinate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, h-ser-oet hcl
PubChem CID 2724185
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C(N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Serine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Beilstein 3562346
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid
Menge 5 g
Formelmasse 169.61
Optische Drehung −4.4° (c=4 in Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%