Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15434609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434609 1 kg 1 Kilogramm
15404609 10 g 10 Gramm
15414609 100 g 100 Gramm
15424609 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15434609 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62187.A1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
It is a precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase. D-serine, synthesized by serine racemase from L-serine, serves as a neuronal signaling molecule by activating NMDA receptors in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Vorläufer von Glycin durch Serin-Hydroxymethyltransferase. D-Serin, synthetisiert durch Serin-Racemase aus L-Serin, dient als neuronales Signalmolekül durch Aktivierung von NMDA-Rezeptoren im Gehirn.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-45-1
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
MDL-Nummer MFCD00064224
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Serine
Schmelzpunkt 222°C
Farbe Weiß
Beilstein 1721404
Merck Index 14,8460
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 1 kg
Formelmasse 105.09
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver