Learn More
L-Serin-Benzylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432150 25 g 25 Gramm
11412150 1 g 1 Gramm
11422150 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432150 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28790.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60022-62-0 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60022-62-0
Summenformel C10H14ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.68
MDL-Nummer MFCD00038955
InChI-Schlüssel MGZWCDQAKCHOBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-serine benzyl ester hydrochloride, h-ser-obzl.hcl, ser bzl .hcl, h-ser.obzl.hcl, benzyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, phenylmethyl ester, hydrochloride, l-serinebenzylesterhydrochloride, h-ser-obzl. hcl, pubchem19043, h-ser-obn hydrochloride
PubChem CID 12930233
SMILES Cl.NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Serine benzyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∽175°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoathydrochlorid
Menge 25 g
Formelmasse 231.68
Optische Drehung −12° (c=4 in Water)
Reinheit (%) 98%