Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin, 99 %
Artikelnummer. 11975411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11975411
Marke: Thermo Scientific Chemicals 132660025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-45-1
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Serine
Schmelzpunkt 222.0°C
Ammonium 200ppm max.
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.0 to 6.5 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Sonstige Aminosäuren 0.5% (TLC) max.
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung 15.2
Sulfat 200ppm max.
Transmission 95% (c=10, H2O, 430nm) 1cm cellmin.
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, insoluble in ethanol and diethylether
Sublimationspunkt 0150.0°C
Dichte 1.6000g/mL
Spezifischer Drehzustand 15.20 (20.00°C c=10,2N HCl)
Menge 2.5 kg
Formelmasse 105.09
Reinheit (%) 99%
Relative Dichte 1.6
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder kristalline Nadeln