Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin, 99 %
Product Code. 11409123
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11409123 500 g 500 Gramm
11489113 25 g 25 Gramm
11499113 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11409123 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A11179.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
L-serine is used as a dietary supplement to improve health under certain conditions of malnutrition or physical stress, as a cosmetic incredient, as ingredients for cell culture media. It is used as a precursor to several amino acids, including glycine, cysteine and other metabolites such as sphingolipids and folate. It is used in bio-synthesis of purines and pyrimidines. It plays a vital role in catalytic function of enzymes. Further, L-serine and its metabolic products are essential for cell proliferation and specific functions of the central nervous system. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Serin wird als Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung der Gesundheit unter bestimmten Bedingungen der Unterernährung oder des körperlichen Stresses, als kosmetischer Zusatzstoff, als Inhaltsstoff für Zellkulturmedien verwendet. Sie wird als Vorläufer mehrerer Aminosäuren, darunter Glycin, Cystein und andere Metaboliten wie Sphingolipide und Folat, verwendet. Sie wird in der Biosynthese von Purinen und Pyrimidinen verwendet. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der katalytischen Funktion von Enzymen. Darüber hinaus sind L-Serin und seine Stoffwechselprodukte für die Zellproliferation und spezifische Funktionen des zentralen Nervensystems unerlässlich. .
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol, Äther und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-45-1
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
MDL-Nummer MFCD00064224
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonym l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Serine
Schmelzpunkt 214°C to 224°C (decomposition)
Beilstein 1721404
Merck Index 14,8460
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol,ether and benzene.
Menge 500 g
Formelmasse 105.09
Optische Drehung +15° (c=9 in 1N HCl)
Reinheit (%) 99%