Learn More
L-Selenomethionin, TRC
Artikelnummer. 30138762
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138762 500 mg 500 Milligramm
30137819 250 mg 250 Milligramm
30010639 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138762 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS248005500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3211-76-5
Summenformel C5 H11 N O2 Se
Molekulargewicht (g/mol) 196.11
Synonym (2S)-2-Amino-4-(methylseleno)-butanoic acid, L-2-Amino-4-(methylselenyl)-butyric acid, Seleno-L-methionine
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-Methylsulfanylbutansäure
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Selenomethionine
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Menge 500 mg
Formelmasse 196.9955
Versandbedingung Raumtemperatur