Learn More
Masterflex™ L/S™ digitaler Prozessantrieb
Artikelnummer. 17362660
Click to view available options
Konnektivität:
PROFIBUS-Netzwerkkompatibel
USB, RS232
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 17362660
Marke: Masterflex™ 0757548
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Digital Process Drives are used to transfer, dispense, and meter in lab, process and washdown environments.
  • Durchflussrate von 0,006 bis 3.400 ml/min bei L/S-Schläuchen. Sie ist abhängig von der Antriebsdrehzahl des Pumpenkopfes und der Schlauchgröße
  • Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsart kontinuierlich an — kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation möglich — Spannung, Strom und Kontaktschluss
  • Dispensieren nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; Kopie — 1 bis 9.999 Dispensierungszyklen; oder Zeit — Zeitintervall von Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Modelle mit Sensor für den offenen Kopf, der den Antrieb stoppt, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung eines Pumpenkopfes mit Sensor)
  • NEMA 4X (IP66)-Gehäuse für Waschanwendungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NEMA 4X (IP66)-Gehäuse für Waschanwendungen
Display Grafisches LCD
Flussrate 0,006 bis 3.400 ml/min
Zur Verwendung mit Masterflex™-Schläuche
Frequenz 50/60
IP-Schutzart IP66
Enthält 1,8 m (6 ft)-Netzkabel mit IEC 320/CEE 22-Anschlusskupplung, wasserdichter Kabelanschluss, länderspezifisches Stecker-/Kabelset
Material Stahl
Umkehrbar Ja
Drehzahlregelung Verstellbar
Sterilität Unsteril
Typ Digitaler Prozessantrieb
Rotormaterial Abhängig vom verwendeten Pumpenkopf
Spannung 90/260 VAC
Geschwindigkeit 0,1 bis 600 U/min
Maximaler Druck Abhängig von den verwendeten Schläuchen
Gehäusematerial Pulverbeschichteter Stahl
Konnektivität USB, RS232