Learn More
Masterflex™ L/S™ Großpackung mit Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Flussrate:
1.100 ml/min
1.700 ml/min
1.800 ml/min
1000 ml/min
130 ml/min
2.600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer strengen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer der Pumpe bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Etwas mehr Klarheit als peroxidvernetzte Schläuche
- Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
- Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
- Wird in praktischen Kartons mit bis zu 20 versiegelten Schlauchbeuteln geliefert (je nach Schlauchgröße).
- Die Großpackung der Schläuche macht Einzelkartons überflüssig, beschleunigt das Auspacken und spart Ihnen Geld für den Versand.
- Die Schläuche werden in Beuteln mit jeweils 25 ft Länge geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 13 |
| Flussrate | 36 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/16 in. |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |