Learn More
Masterflex™ Analoger L/S™ Kompaktantrieb mit fester Drehzahl
Click to view available options
Flussrate:
34 bis 2.700 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Durchflussrate beträgt 6 bis 2700 ml/min bei L/S Schläuchen und hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf und der Schlauchgröße ab
- Der robuste Dauerlaufmotor ist ideal für Anwendungen, die einen Vollzeit-Arbeitszyklus erfordern
- Eine Änderung der Eingangsspannung regelt die Antriebsdrehzahl, und die Umkehrung der Polarität der Eingangsspannung ändert die Drehrichtung des Antriebs
- Mit einem chemikalienbeständigen Motorgehäuse aus epoxidharzbeschichteten Stahl für Schutzart IP52
- Antriebsteuerung komplett über eine Stromquelle
- Ideal für den Feldeinsatz
- Betrieb mit 12 V DC-Eingangsleistung
- Kabelleistung von 12 oder 24 V DC-Stromquelle mit dreiadrigen, 16 Gauge, 30 cm langen, abisolierten Endleitungen
- Auf die Antriebe passen 8 unterschiedliche Pumpenkopftypen: Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3, High-Performance, Cartridge, PTFE-Schläuche oder PTFE-Membranen
- Antriebe, die nur einen Pumpenkopf aufnehmen, können aufgrund des unzureichenden Drehmoments nicht mit den High-Performance oder PTFE-Schlauch-Pumpenköpfen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Stromstärke | 2,6 Ampere |
| Regelungsart | Unveränderliche Drehzahl |
| Beschreibung | Kompakter 24 V DC-Antrieb |
| Abmessungen (L x B x H) | (216 x 97 x 117 mm) |
| Flussrate | 34 bis 2.700 ml/min |
| IP-Schutzart | IP 52 |
| Material | Lackierter Stahl |
| Motortyp | 1/20 PS |
| Anzahl Pumpenköpfe | Für 1 |
| Sensoren | Nein |
| Mehr anzeigen |