Learn More
L-(+)-Ribose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404597 1 g 1 Gramm
11414597 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21117.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24259-59-4 | Molecular Formula: C5H10O5 | Molecular Weight: 150.13 g/mol
L-Ribose is a potential starting material for the synthesis of many L-nucleoside-based pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Ribose ist ein potentielles Ausgangsmaterial für die Synthese vieler L-Nukleosid-basierter pharmazeutischer Verbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24259-59-4
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00167010
InChI-Schlüssel HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
SMILES OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Ribose
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml).
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%