Learn More
L-Proline, TRC
Artikelnummer. 30011637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011637 100 g 100 Gramm
30006950 10 g 10 Gramm
30007896 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP755995100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-85-3
Summenformel C5 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
Synonym Proline, (S)-pyrrolidine-2-carboxylic acid, (-)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (-)-Proline, (S)-(-)-Proline, (S)-2-Carboxypyrrolidine, (S)-2-Pyrrolidinecarboxylic acid, (S)-Proline, 2-Pyrrolidinecarboxylic acid, Carboxypyrrolidine, L-(-)-Proline, L-Pyrrolidine-2-carboxylic acid, L-α-Pyrrolidinecarboxylic acid, NSC 46703
IUPAC-Name (2S)-pyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Menge 100 g
Formelmasse 115.0633
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur