Learn More
L-Prolin-tert-Butylester, TRC
Artikelnummer. 30416892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416892 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416892 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP75587025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline tert-Butyl Ester
CAS 2812-46-6
Summenformel C19 H28 O3
Menge 25 g
Synonym L-Proline 1,1-Dimethylethyl Ester, Proline tert-Butyl Ester, L-Proline tert-Butyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-Proline tert-butyl ester, (S)-tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl L-prolinate, tert-Butyl (2S)-2-pyrrolidinecarboxylate, tert-Butyl (S)-pyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl L-prolinate
InChI-Formel InChI=1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,17+,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
IUPAC-Name (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 304.424
Formelmasse 304.204