Learn More
L-Prolin-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410469
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410469 5 g 5 Gramm
15400469 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410469 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63657.06
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2812-46-6 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2812-46-6
Summenformel C9H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
MDL-Nummer MFCD00037879
InChI-Schlüssel XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-proline t-butyl ester, h-pro-otbu, tert-butyl l-prolinate, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline tert-butyl ester, s-tert-butyl pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline, 1,1-dimethylethyl ester, l-proline-t-butyl ester, l-proline t-butyl ester free base, t-butyl prolinate
PubChem CID 6453108
IUPAC-Name Tert-Butyl-(2S)-Pyrrolidin-2-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline tert-butyl ester
Farbe Farblos
Menge 5 g
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig