Learn More
L-Prolin-tert.-butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10097829 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10097829 1 g Glasflasche 1 Gramm
10703902 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10097829 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2812-46-6 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2812-46-6
Summenformel C9H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
InChI-Schlüssel XJJBXZIKXFOMLP-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-proline t-butyl ester, h-pro-otbu, tert-butyl l-prolinate, tert-butyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline tert-butyl ester, s-tert-butyl pyrrolidine-2-carboxylate, l-proline, 1,1-dimethylethyl ester, l-proline-t-butyl ester, l-proline t-butyl ester free base, t-butyl prolinate
PubChem CID 6453108
IUPAC-Name Tert-Butyl-(2S)-Pyrrolidin-2-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline tert-butyl ester
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 50°C to 51°C (1.0 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -40° to -48° (20°C, 589nm) (c=1, ethanol)
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Proline tert-butyl ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.