Learn More
L-Prolin-N-Fmoc, TRC
Artikelnummer. 30425998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425998 1 g 1 Gramm
30422227 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425998 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7560051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline-N-Fmoc
CAS 71989-31-6
Summenformel C20H19NO4
Menge 1 g
Synonym (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid','1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, (S)-N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, Fluorenylmethoxycarbonylproline, Fmoc-L-Pro-OH, Fmoc-L-proline, Fmoc-Pro-OH, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)proline, N-FMOC-L-proline, NSC 334294
InChI-Formel InChI=1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24
IUPAC-Name (2S)-1-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Formelmasse 337.1314