Learn More
L-Prolin-Methylester-Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334176
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334176 1 g 1 Gramm
11344176 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19290.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2133-40-6
Summenformel C6H12NO2
Molekulargewicht (g/mol) 130.17
MDL-Nummer MFCD00012708
InChI-Schlüssel BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Synonym l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 71°C to 78°C
Beilstein 3596045
IUPAC-Name Methyl (2S)-pyrrolidin-2-carboxylathydrochlorid
Menge 1 g
Formelmasse 165.62
Optische Drehung −33° (c=1 in Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%