Learn More
L-Prolin, > 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496082 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11496082 100 g
11406092 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496082 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210273080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147-85-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 147-85-3
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00064318
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC-Name Pyrrolidin-2 -Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline
Namenshinweis Zellbiologie und -analyse
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 100 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) >99%
Güte Zellkultur
Physikalische Form Pulver