Learn More
L-Prolin, Zellkulturreagenz ≥ 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421991 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421991 1 kg -
11401991 25 g -
11411991 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421991 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219472891
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Prolin, Zellkulturreagenz ≥ 99% wird in Zellkulturmedien und als Bestandteil der MEM-Lösung nicht-essentieller Aminosäuren verwendet.
  • L-Prolin wird in Zellkulturmedien verwendet.
  • L-Prolin ist auch ein Bestandteil der MEM-Lösung nicht-essentieller Aminosäuren.
Chemische Identifikatoren
CAS 147-85-3
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00064318
InChI-Schlüssel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC-Name Pyrrolidin-2 -Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Proline
Schmelzpunkt 221 °C
Namenshinweis Hydroxy-L-Prolin-frei
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser, 162.000 mg/L bei 25 °C
Dichte 1,064 g/ml bei 24 °C
Menge 1 kg
Formelmasse 115.1
Optische Drehung -82° bis -85° (c=1,6, Wasser)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Zellkultur
Physikalische Form Pulver
pKs 1,95 (COOH), 10,64 (NH2)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.