Learn More
L-Phenylglycinol, TRC
Artikelnummer. 30422657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422657 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3273005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylglycinol
CAS 20989-17-7
Summenformel C8 H11 N O
Menge 5 g
Synonym Benzeneethanol','β-amino-','(βS)-, Benzeneethanol','β-amino-','(S)-, Phenethyl alcohol','β-amino-','L- (8CI), (βS)-β-Aminobenzeneethanol, (+)-(S)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-Phenylglycinol, (+)-α-Phenylglycinol, (1S)-2-Amino-2-phenylethanol, (1S)-2-Hydroxy-1-phenylethylamine, (2S)-2-Amino-2-phenyl-1-ethanol, (2S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (2S)-2-Amino-2-phenylethanol, (2S)-2-Phenyl-2-aminoethanol, (2S)-Phenylglycinol, (S)-(+)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-(+)-2-Phenylglycinol, (S)-(+)-Phenylglycinol, (S)-1-Phenyl-2-hydroxyethylamine, (S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-2-Phenylethanolamine, (S)-2-Phenylglycinol, (S)-Phenylglycinol, (S)-α-Aminophenylethanol, (S)-β-Aminobenzeneethanol, L-Phenylglycinol, L-α-Phenylglycinol, L-β-Aminophenethyl alcohol, [(S)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](CO)c1ccccc1
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2-Phenylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Formelmasse 137.0841