missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Phenylalanyl-L-Phenylalanin

Artikelnummer. 15472889
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15472889

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60043.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

  • Verdampfung von 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-Propanol (HFIP)-Lösungen, die Diphenylalanin enthalten, bilden Nanoröhrchen
  • Diese Strukturen wurden zum Gießen von Silber-Nanodrähten verwendet, das Dipeptid wird durch enzymatischen Abbau aus den Drähten entfernt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2577-40-4
Summenformel C18H20N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 312.369
MDL-Nummer MFCD00063154
InChI-Schlüssel GKZIWHRNKRBEOH-HOTGVXAUSA-N
Synonym h-phe-phe-oh, l-phe-l-phe, s-2-s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, chembl55868, phe-phe, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanamido-3-phenylpropanoic acid, l-phenylalanyl-l-phenylalanine, phenylalanyl-phenylalanine, 2s-2-2s-2-amino-3-phenylpropanoyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 6993090
ChEBI CHEBI:72723
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-phenylpropanoyl]amino]-3-phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Phenylalanyl-L-phenylalanine
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble at 50mg/ml in 80% acetic acid
Menge 5 g
Formelmasse 312.37
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt