Learn More
L-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081565
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11484653
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11586.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3182-95-4 | C9H13NO | 151.21 g/mol
L-Phenylalaninol acts as an antiulcer agent that reduces the secretion of gastric acid and prevents ulcer formation. It inhibits intestinal absorption of L-phenylalanine making it a prospective treatment for phenylketonuria. Further, it reacts with nitriles to form oxazolines, which finds application in palladium-catalyzed allylic substitution. In addition to this, it is also used in amidation for chiral resolution and nicotinamide adenine dinucleotide modeling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Phenylalaninol wirkt als Mittel gegen Magengeschwür, das die Sekretion von Magensäure reduziert und die Bildung von Magengeschwür verhindert. Es hemmt die intestinale Absorption von L-Phenylalanin und ist somit eine prospektive Behandlung für Phenylketonurie. Weiter reagiert es mit Nitrilen zu Oxazolinen, die Anwendung in Palladium-katalysierter allylischer Substitution findet. Darüber hinaus wird es auch in der Amidierung für die chirale Auflösung und die Modellierung von Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3182-95-4
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
MDL-Nummer MFCD00004732
InChI-Schlüssel STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Synonym l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
PubChem CID 447213
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalaninol
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Menge 1 g
Optische Drehung −23° (c=5 in ethanol)
UN-Nummer UN3259
Beilstein 2208238
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 98%