Learn More
L-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30134213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134213 25 g 25 Gramm
30132667 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134213 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31941525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-91-2
Summenformel C9 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Synonym L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4CI,7CI,8CI), (-)-Phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (2s)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-(-)-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (S)-Phenylalanine, (S)-α-Amino-β-phenylpropionic acid, (S)-α-Aminobenzenepropanoic acid, (S)-α-Aminohydrocinnamic acid, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenylalanine, Antibiotic FN 1636, Benzenepropanoic acid, α-amino-, (S)-, L-(-)-Phenylalanine, L-Alanine, 3-phenyl-, NSC 79477, Phenyl-α-alanine, Phenylalanine, β-Phenyl-L-alanine, β-Phenyl-α-alanine, Aspartame Imp. C (EP)
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-Phenylpropansäure
SMILES N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Menge 25 g
Formelmasse 165.079
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur