Learn More
L-Phenylalaninmethylester Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 10073473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10073473
Marke: Thermo Scientific Acros 130320500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7524-50-7
Summenformel C10H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.68
MDL-Nummer MFCD00012489
InChI-Schlüssel SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
PubChem CID 75736
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 156.0°C to 160.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Menge 50 g
Beilstein 14,499
Spezifischer Drehzustand + 37.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Spezifische Drehung + 37.00
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid
Formelmasse 215.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver