Learn More
L-Phenylalanin, > 99%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491971 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491971 250 g
11471971 25 g
11481971 100 g
11401981 500 g
11411981 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11491971 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219472383
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 63-91-2 , 73-24-5
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
IUPAC-Name S-2-amino-3-Phenylpropansäure
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine, >99%
Menge 250 g
Formelmasse 165.2
Güte Zellkultur