Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phenylalanin, ≥98.5 %
Artikelnummer. 10584061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10584061 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10574061 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10445175 500 g Kunststoffflasche -
13438348 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10584061 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 130311000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-91-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00064227
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Phenylalanine
Schmelzpunkt 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% aq. soln.)
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 20ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Blei (Pb) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98.5+%
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung − 34.10
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-Phenylpropansäure
Spezifischer Drehzustand − 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Menge 100 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle