Learn More
L-(+)-Pantolakton, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
L-(+)-Pantolakton wird als pharmazeutisches Material und Zwischenprodukt verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Wärmeempfindlich.
L-(+)-Pantolakton wird als pharmazeutisches Material und Zwischenprodukt verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, kaum löslich in Alkohol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Wärmeempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(+)-Pantolactone |
| Schmelzpunkt | 89°C to 94°C |
| Siedepunkt | 120°C to 122°C (15 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4659425 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,hardly soluble in alcohol. |
| Optische Drehung | +51° (c=3 in Water) |
| Formelmasse | 130.14 |
| Reinheit (%) | 98% |