missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Ornithinhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30006654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006654 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO69555010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3184-13-2
Summenformel C5 H12 N2 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
Synonym L-Ornithine, monohydrochloride (9CI), Ornithine, monohydrochloride, L- (8CI), L-(+)-Ornithine monohydrochloride, L-Ornithine hydrochloride, Ornithine hydrochloride, Ornithine monohydrochloride
IUPAC-Name (2S)-2,5-diaminopentansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCC[C@H](N)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Ornithine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Menge 10 mg
Formelmasse 168.0666
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.