Learn More
DL-Ornithinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10259393 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10572141 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10666522 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10259393 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129565000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3184-13-2 | C5H12N2O2·HCl | 168.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3184-13-2
Summenformel C5H12N2O2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00064562
InChI-Schlüssel GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC-Name (2S)-2,5-diaminopentansäurehydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Ornithine hydrochloride
Schmelzpunkt 245.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Menge 500 g
Beilstein 04, 420
Merck Index 14, 6874
Spezifischer Drehzustand + 24.00 (20.00°C c=4,6N HCl)
Spezifische Drehung + 24.00
Löslichkeitsinformationen (5% in 1 N HCl) Clear colorless
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver