Learn More
L-Ornithin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
L-Ornithine hydrochloride is used in the biosynthesis of L-arginine, L-proline and polyamines. It plays an important role in ammonia metabolism via the urea cycle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Ornithin-Hydrochlorid wird bei der Biosynthese von L-Arginin, L-Prolin und Polyaminen verwendet. Sie spielt eine wichtige Rolle im Ammoniak-Stoffwechsel über den Harnstoffzyklus.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (543 mg/ml bei 20 °C) und Alkohol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | L-Ornithine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼238°C (decomposition) |
| Beilstein | 3625847 |
| Merck Index | 14,6874 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (543mg/ml at 20°C),and alcohol. |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 168.62 |
| Optische Drehung | +23° (c=5 in 5N HCl) |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.