Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Ornithine, 99%, Hydrochloride |
| Namenshinweis | This material is essentially free of citrulline and ammonia. |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 168.6 |
| Güte | Zellkulturreagenz |
| Physikalische Form | Crystalline |