Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Ornithin-Hydrochlorid, Zellkulturreagenz
Artikelnummer. 15423049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423049 50 g 50 Gramm
15410127 100 g 100 Gramm
15420127 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423049 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60241.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3184-13-2 | C5H13ClN2O2 | 168.621 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3184-13-2
Summenformel C5H13ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.621
MDL-Nummer MFCD00064562
InChI-Schlüssel GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonym l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC-Name (2S)-2,5-diaminopentansäurehydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ornithine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽238°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 3625847
Merck Index 14,6874
Menge 50 g
Formelmasse 168.62
Optische Drehung +23° (c=5 in 5N HCl)
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Kristallpulver