Learn More
L-Norvalin, TRC
Artikelnummer. 30418106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418106 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418106 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN877408500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Norvaline
CAS 6600-40-4
Summenformel C5 H11 N O2
Menge 500 mg
Synonym (S)-2-Aminovaleric acid, a-L-Aminopentanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 117.146
Formelmasse 117.079