Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Norvalin, 99 %
Catalog Number 10036193
530.02 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6600-40-4
C5H11NO2
117.15
MFCD00064421
SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
65098
CHEBI:18314
(2S)-2-aminopentanoic acid
CCC[C@H](N)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6600-40-4
C5H11NO2
117.15
MFCD00064421
SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
65098
CHEBI:18314
(2S)-2-aminopentanoic acid
CCC[C@H](N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L(+)-Norvaline
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Beilstein 04, 416
Merck Index 15, 6805
Sonstige Aminosäuren (TLC) not detectable
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung +23.5° to +25.5° (20°C, 589nm) (c=10, 6N HCl)
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Spezifischer Drehzustand 24.50 (20.00°C c=10,6 N HCl)
Menge 50 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver