Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Norvalin, 99 %
Artikelnummer. 11302646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302646 5 g 5 Gramm
11392636 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302646 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L08658.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.50 CHF
    103.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 23.85 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
L-Norvaline enhances NO production from activated macrophages. It is known to promote tissue regeneration and muscle growth and become a precursor in the penicillin biosynthetic pathway. It also can be used for nutrition agent and drug synthesis. For example: it can react with phthalic acid anhydride to get N,N-phthaloyl-L-norvaline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Norvalin verbessert KEINE Produktion aus aktivierten Makrophagen. Es ist bekannt, dass es Geweberegeneration und Muskelwachstum fördert und ein Vorläufer im biosynthetischen Penicillin-Weg wird. Es kann auch als Nährstoffmittel und für die Arzneimittelsynthese verwendet werden. Beispiel: Es kann mit Phthalsäureanhydrid reagieren, um N,N-Phthaloyl-L-Norvalin zu gewinnen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (nahezu transparent), 10.5 g/100 ml (18 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6600-40-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064421
InChI-Schlüssel SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentansäure
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Norvaline
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 1721162
Merck Index 14,6716
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (almost transparency),10.5g/100 mL (18°C).
Menge 5 g
Formelmasse 117.15
Optische Drehung +25° (c=10 in 20% HCl)
Reinheit (%) 99%