Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Norvalin, 99 %
Artikelnummer. 10677552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10677552 1 g Glasflasche 1 Gramm
10299493 5 g Glasflasche 5 Gramm
10036193 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10677552 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 226020010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6600-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6600-40-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064421
InChI-Schlüssel SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-norvaline, norvaline, s-2-aminopentanoic acid, h-nva-oh, 2s-2-aminopentanoic acid, l-2-aminovaleric acid, l-2-aminopentanoic acid, norvaline, l, s-2-aminovaleric acid, l-+-norvaline
PubChem CID 65098
ChEBI CHEBI:18314
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentansäure
SMILES CCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Norvaline
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Sonstige Aminosäuren (TLC) not detectable
Verpackung Glasflasche
Beilstein 04, 416
Spezifische Drehung +23.5° to +25.5° (20°C, 589nm) (c=10, 6N HCl)
Merck Index 15, 6805
Spezifischer Drehzustand 24.50 (20.00°C c=10,6 N HCl)
Menge 1 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Physikalische Form Feines Kristallpulver