Learn More
L-Norcarnitine, TRC
Artikelnummer. 30425902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30425902 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6614201G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2921-13-3
Summenformel C6H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
Synonym (R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutanoic Acid, L-4-(Dimethylamino)-3-hydroxybutyric Acid, (-)-Norcarnitine
IUPAC-Name (R)-4-(Dimethylamino)-3-Hydroxybutansäure
SMILES CN(C)C[C@@H](CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Norcarnitine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO3/c1-7(2)4-5(8)3-6(9)10/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)/t5-/m1/s1
Formelmasse 147.09
Reinheit (%) >95%