Learn More
L-(-)-Methioninol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418860 250 mg 250 Milligramm
11441257 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418860 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24211.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2899-37-8
Summenformel C5H13NOS
Molekulargewicht (g/mol) 135.23
MDL-Nummer MFCD00004735
InChI-Schlüssel MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
PubChem CID 2724404
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Methioninol
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Menge 250 mg
Flammpunkt >110°C (230°F)
Optische Drehung −21° (c=5 in Water)
Beilstein 2231656
Formelmasse 135.23
Reinheit (%) 97%