Learn More
L-Methionin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10706074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10706074 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10706074 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP388100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine
Schmelzpunkt 276°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 63-68-3
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 6.5
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 100.5 %
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Sonstige Aminosäuren Chromatographically not detectable
Summenformel C5H11NO2S
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00063097 MFCD00801344
Glührückstand 0.1% max.
Spezifische Drehung 23.0 to 24.5° (+ or -)
Merck Index 15, 6047
Lösungszustand (%T) 98.0% min.
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
Alpha-Vektor Methionine
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-Methylsulfanylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
Menge 100 g
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) 98.5 to 100.5%
Physikalische Form Fest