Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methioninsulfoxid
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | L-Methionine sulfoxide |
| Farbe | Weiß |
| Beilstein | 4129939 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 165.21 |
| Physikalische Form | Pulver |