missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Methionin-Sulfoxid, TRC

Artikelnummer. 17927344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17927344 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17927344 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2604501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3226-65-1
Summenformel C5 H11 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
Synonym L-Methionine S-oxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, (2S)- (9CI), Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, L- (8CI), 3: PN: WO2011158590 PAGE: 34 claimed protein, L-Methionine sulfoxide, Methionine sulfoxide
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-Methylsulfinylbutansäure
SMILES CS(=O)CC[C@H](N)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Methionine Sulfoxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
Menge 1 g
Formelmasse 165.046
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Blaues Eis
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.