Learn More
L-Methioninsulfon, TRC
Artikelnummer. 30473556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473556 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473556 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2605155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Methionine Sulfone
CAS 7314-32-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C5 H11 N O4 S
Menge 5 g
Synonym Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylsulfonylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.21
Formelmasse 181.206
Reinheit (%) >95