Learn More
L-Methioninsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10526830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10526830 5 g 5 Gramm
10371670 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526830 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439000050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7314-32-1 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7314-32-1
Summenformel C5H11NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 181.21
MDL-Nummer MFCD00066020
InChI-Schlüssel UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine sulfone, s-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-dioxymethionine, l-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-amino-4-methylsulfonylbutanoic acid, 2s-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, methionine s,s-dioxide, s-amino-4-methylsulphonyl butyric acid, h-met o 2-oh, l-methioninesulfone,99+%
PubChem CID 445282
ChEBI CHEBI:21363
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylsulfonylbutansäure
SMILES CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine sulfone
Schmelzpunkt 242.3°C to 243.1°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 32.31 to 33.97% C, 7.54 to 7.92% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
Spezifische Drehung 12.7
Formelmasse 181.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver