Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methioninsulfon, ≥99 %
Artikelnummer. 11428886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428886 1 g 1 Gramm
11438886 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428886 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17027.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.43 CHF
    46.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 10.78 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7314-32-1 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7314-32-1
Summenformel C5H11NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 181.21
MDL-Nummer MFCD00066020
InChI-Schlüssel UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine sulfone, s-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-dioxymethionine, l-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-amino-4-methylsulfonylbutanoic acid, 2s-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, methionine s,s-dioxide, s-amino-4-methylsulphonyl butyric acid, h-met o 2-oh, l-methioninesulfone,99+%
PubChem CID 445282
ChEBI CHEBI:21363
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methylsulfonylbutansäure
SMILES CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine sulfone
Schmelzpunkt 254°C (decomposition)
Beilstein 1725510
Menge 1 g
Formelmasse 181.21
Optische Drehung +11.6° (c=0.69 in Water)
Reinheit (%) ≥99%