Learn More
L-Methionin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493510 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493510 25 g
11403520 100 g
11413520 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493510 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02102291.3
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Methionin, MP Biomedicals ist eine der häufig vorkommenden schwefelhaltigen Aminosäuren. Es ist ein Methylgruppendonator für verschiedene Substrate wie Kreatin, Epinephrin, Ergosterol und Cholin.
Chemische Identifikatoren
CAS 63-68-3
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 284 °C (Zerlegung)(Literatur)
pH 5,6 bis 6,1 (1%ige wässrige Lösung)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in warmem Dil-Alkohol; unlöslich in ABS. Alkohol, Ether, Erdölether, Benzol, Aceton, HCl.
Optische Drehung 22,4 – 24,7° (c=20, 6 N HCl) (Lit.)
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Kristallpulver