Learn More
L-Methionin-d3 (S-Methyl-d3) Methyl-d3-Sulfoniumchlorid HCl, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6 Hydrochloride |
| CAS | 362049-54-5 |
| Summenformel | C6 D6 H8 N O2 S . Cl |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Sulfonium, [(3 S)-3-amino-3-carboxypropyl]di(methyl-d3)-, chloride (9 CI), L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6, L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-D6 (S,S-dimethyl D6) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1 H/t5-;/m0./s1/i1D3,2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[S+](CC[C@H](N)C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | [(3 S)-3-Amino-3-carboxypropyl]-bis(trideuteriomethyl)sulfaniumchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.736 |
| Formelmasse | 205,081 g/mol |
| Mehr anzeigen |