Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Methionin, Zellkulturreagenz
Artikelnummer. 15404399
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15404399
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61904.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-68-3
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00063097 MFCD00801344
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine
Schmelzpunkt 284°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1722294
Merck Index 14,5975
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
Menge 500 g
Formelmasse 149.21
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver